Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD2 Rat Monoclonal Antibody (In Vivo Ready™) [clone: RM2-5]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-0021-U100
40-0021-U100EA 113 EUR InStock
40-0021-U100
Anti-CD2 Rat Monoclonal Antibody (In Vivo Ready™) [clone: RM2-5]
Anticorps
The RM2-5 antibody reacts with mouse CD2, an approximately 50 kDa glycoprotein, and a member of the Ig superfamily. CD2, also known as LFA-2, is a receptor for CD48 in the mouse and is expressed on the cell surface of all lymphocytes. CD2 mediates cell to cell adhesion and is involved in T cell activation.

RM2-5 is reported to block CD2-mediated cell:cell adhesion. Please choose the appropriate format for each application.

Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Monoclonal
Clone: RM2-5
Conjugation: In Vivo Ready™
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b, lambda
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité