Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD11b Rat Monoclonal Antibody (In Vivo Ready™) [clone: M1/70]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-0112-U100
40-0112-U100EA 108 EUR InStock
40-0112-U100
Anti-CD11b Rat Monoclonal Antibody (In Vivo Ready™) [clone: M1/70]
Anticorps
The M1/70 antibody reacts with human and mouse CD11b, also known as integrin alpha M. This 165 to 170 kDa cell surface glycoprotein is part of a family of integrin receptors that mediate adhesion between cells (cell-cell) and components of the extracellular matrix, e.g. fibrinogen (cell-matrix). In addition, integrins are active signaling receptors which recruit leukocytes to inflammatory sites and promote cell activation. Complete, functional integrin receptors consist of distinct combinations of integrin chains which are differentially expressed. Integrin alpha M (CD11b) assembles with Integrin beta-2 (CD18) into a receptor known as Macrophage Antigen-1 (Mac-1) or complement receptor type 3 (CR3). This receptor binds and induces intracellular signaling through ICAM-1 on endothelial cells and can also facilitate removal of iC3b bearing foreign cells.

The M1/70 antibody is widely used as a marker for CD11b expression on mouse macrophages, granulocytes, neutrophils, and NK cells. The antibody is also reported to be cross-reactive for Rhesus macaque CD11b.

Type: Primary
Antigen: CD11b
Clonality: Monoclonal
Clone: M1/70
Conjugation: In Vivo Ready™
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus, Rhesus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité