Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD80 Armenian Hamster Antibody [clone: 16-10A1]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-0801-U100
40-0801-U100EA 69.3 EUR InStock
40-0801-U100
Anti-CD80 Armenian Hamster Antibody [clone: 16-10A1]
Anticorps
The 16-10A1 antibody reacts with mouse CD80, also known as B7-1, a 55 kDa type I transmembrane protein ligand for CD152 (CTLA-4) and for CD28, a co-stimulatory receptor for the T cell receptor (TCR). CD28 also binds a second B7 ligand known as CD86 (B7-2). Both CD80 and CD86 are expressed on activated B cells and antigen-presenting cells. These ligands trigger CD28 signaling in concert with TCR activation to drive T cell proliferation, induce high-level expression of IL-2, impart resistance to apoptosis, and enhance T cell cytotoxicity. The interaction / co-stimulatory signaling between the B7 ligands and CD28 or CTLA-4 provides crucial communication between T cells and B cells or APCs to coordinate the adaptive immune response.

Type:
Antigen: CD80
Clonality:
Clone: 16-10A1
Conjugation:
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité