Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD86 Rat Antibody [clone: GL-1 (GL1)]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-0862-U100
40-0862-U100EA 73.5 EUR InStock
40-0862-U100
Anti-CD86 Rat Antibody [clone: GL-1 (GL1)]
Anticorps
The GL-1 antibody reacts with mouse CD86, also known as B7-2, an 80 kDa cell surface protein which is a ligand for CD28, a co-stimulatory receptor for the T cell receptor (TCR). CD28 can also bind a second B7 ligand known as CD80 (B7-1). Both CD80 and CD86 are expressed on activated B cells and antigen-presenting cells. These ligands trigger CD28 signaling in concert with TCR activation to drive T cell proliferation, induce high-level expression of IL-2, impart resistance to apoptosis, and enhance T cell cytotoxicity. The interaction / co-stimulatory signaling between the B7 ligands and CD28 provides crucial communication between T cells and B cells or APCs to coordinate the adaptive immune response. 

The GL-1 antibody may be used as a marker for CD86 expression on B cells, macrophages, and dendritic cells.

Type:
Antigen: CD86
Clonality:
Clone: GL-1 (GL1)
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité