Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-4031-U500
40-4031-U500EA 123 EUR InStock
40-4031-U500
Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2]
Anticorps
The LTF-2 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The LTF-2 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2b antibodies.
Functional Assay
Type: Control
Antigen: IgG2b
Clonality: Monoclonal
Clone: LTF-2
Conjugation: In Vivo Ready™
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité