Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-4301-U100
40-4301-U100EA 78.9 EUR InStock
40-4301-U100
Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN]
Anticorps
The HRPN immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The HRPN immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG1 antibodies.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité