Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-4321-U100
40-4321-U100EA 67.1 EUR InStock
40-4321-U100
Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3]
Anticorps
The 2A3 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The 2A3 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2a antibodies.
Type: Control
Antigen: 2A3
Clonality:
Clone: 2A3
Conjugation: In Vivo Ready™
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité