Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-4732-U100
40-4732-U100EA 67.1 EUR InStock
40-4732-U100
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
Anticorps
The MPC-11 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MPC-11 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2b antibodies.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité