Anti-Glucose Transporter-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
400061-50
400061-50EA 768 EUR InStock
400061-50
Anti-Glucose Transporter-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glucose Transporter-2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité