Potassium chlorure 99.0-100.5% (par titration argentométrique), soluble, Bioréactif ultra-pur, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
4001-01EA 63.99 EUR InStock
4001-01
Potassium chlorure 99.0-100.5% (par titration argentométrique), soluble, Bioréactif ultra-pur, J.T.Baker®
Potassium chlorure
Crystals. DNase-, RNase-, and protease-free.
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 100.5 %
Assay (KCl) (by Ag titrn) 99.0 - 100.5 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.4 - 8.6
Iodide (I) ≤0.002 %
Bromide (Br) ≤0.1 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium, Magnesium, and R₂O₃ Precipitate ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤1.000 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité