Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) utilisé en coloration nucléaire

Fournisseur: Biotium
Synonyms: 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl

40011
40011.EA 180 EUR InStock
40011.
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) utilisé en coloration nucléaire
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
DAPI (4′,6-Diamidino-2-Phenylindole, dihydrochloride) is a popular blue DNA dye that is used as a nuclear counterstain in fluorescence microscopy, chromosome staining and flow cytometry. The dye binds to the minor groove of dsDNA with approximately 20-fold fluorescence enhancement, with higher affinity for A-T rich regions. Also see DAPI dilactate (catalog no. 40009), a more water soluble form of the dye.

  • Classic blue nuclear counterstain for fixed cells
  • Can be used at higher concentrations to stain live cells
  • λEx/λEm (with DNA) = 358/461 nm
  • Off-white solid soluble in H2O
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution

DAPI can be used to stain live bacteria (gram-positive and gram-negative) but in live yeast the staining is weak and not nuclear.


Formule: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MW: 350.25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012681
Numéro CAS: 28718-90-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..