Propidium iodure 1 mg/ml dans l'eau
Fournisseur: Biotium
40017
40017.EA 86.7 EUR InStock
40017.
Propidium iodure 1 mg/ml dans l'eau
Propidium iodure
L’iodure de propidium (PI) est un intercalateur d’acide nucléique imperméable à la membrane. Le colorant est couramment utilisé pour colorer sélectivement les cellules mortes dans une population de cellules et également utilisé comme colorant de contraste dans l’imagerie par fluorescence multicolore.
  • Liquide orange / rouge
  • Stockage à 4 °C et à l’abri de la lumière
  • λEx/λEm (lié à l’ADN) = 535/617 nm
  • λEx/λEm (sans ADN) = 493/636 nm
L’iodure de propidium (IP) est un colorant intercalant d’acide nucléique imperméable aux cellules. Comme l’IP est exclu des cellules viables, il peut être utilisé pour distinguer les cellules nécrotiques ou apoptotiques tardives présentant des membranes plasmiques endommagées des cellules viables ou des cellules apoptotiques précoces présentant des membranes cellulaires intactes. Après avoir pénétré dans les cellules et s’être lié à l’ADN et à l’ARN, la fluorescence de l’IP est augmentée de 20 à 30 fois. L’IP peut être utilisé en cytométrie de flux et en microscopie à fluorescence. L’IP est également utilisé comme colorant de contraste dans l’imagerie par fluorescence multicolore, mais la coloration spécifique au nucléaire nécessite la digestion de l’ARN cellulaire.
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7dd0cef870102a4abd7d66b76025773ae88c56&vid=3d7dd0cef870102a4abd7d66b76025773ae88c56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité