Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) sodium salt 10 mM dans un tampon TE
Fournisseur: Biotium
40020
40020.EA 265 EUR InStock
40020.
Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) sodium salt 10 mM dans un tampon TE
Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) sodium salt
5-Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) can be enzymatically incorporated into DNA. The resulting amine-containing DNA can be subsequently labeled with a fluorescent dye, biotin or other haptens via conventional peptide coupling method.
This two-step method for labeling nucleic acids is considerably more economical than the one-step method using a prelabeled dUTP. Available in lyophilized solid form (1 mg), or as a 10 mM solution in TE Buffer (100 uL).
Formule: C₁₂H₁₇N₃Na₃O₁₄P₃
MW: 589,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 116840-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité