5-Aminoallyl-UTP sodium salt, poudre lyophilisée
Fournisseur: Biotium
Synonyms: AA-UTP, 5-(3-Aminoallyl)uridine-5'-triphosphate trisodium salt
40021-1
40021-1EA 321 EUR InStock
40021-1
5-Aminoallyl-UTP sodium salt, poudre lyophilisée
5-Aminoallyl-UTP sodium salt
5-Aminoallyl-UTP can be enzymatically incorporated into RNA for subsequent labeling with an amine-reactive fluorescent dye, biotin, or other hapten.
AA-UTP in lyophilized powder form is suitable for long-term storage.
Informations de commande: Also available as a 10 mM solution in TE Buffer (100 uL).
Formule: C₁₂H₁₇N₃Na₃O₁₅P₃
MW: 605,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 112131-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité