5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine) 95% (par HPLC), solide blanc cassé
Fournisseur: Biotium
40024
40024.EA 99.5 EUR InStock
40024.
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine) 95% (par HPLC), solide blanc cassé
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
BrdU (5-Bromo-2′-deoxyuridine) can be incorporated into DNA during cell division and subsequently detected by a BrdU antibody. The probe can be used to study cell-cycle kinetics.
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006529
Numéro CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité