5-Bromo-2′-deoxyuridine-5′-triphosphate (5-Bromo-dUTP) 10 mM dans un tampon TE
Fournisseur: Biotium
Danger
40025
40025.EA 173 EUR InStock
40025.
5-Bromo-2′-deoxyuridine-5′-triphosphate (5-Bromo-dUTP) 10 mM dans un tampon TE
5-Bromo-2′-deoxyuridine-5′-triphosphate (5-Bromo-dUTP)
5-Bromo-dUTP (5-Bromo-2′-deoxyuridine-5′-triphosphate) is widely used in TUNEL assay to detect apoptosis cells, and also is a good substrate for reverse transcriptase.
Formule: C₉H₁₁BrN₂Na₃O₁₄P₃
MW: 612,99 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057405
Numéro CAS: 102212-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité