5-Bromouridine-5′-triphosphate sodium salt (BrUTP ) 10 mM dans un tampon TE
Fournisseur: Biotium
Attention
40026
40026.EA 168 EUR InStock
40026.
5-Bromouridine-5′-triphosphate sodium salt (BrUTP ) 10 mM dans un tampon TE
5-Bromouridine-5′-triphosphate (BrUTP )
BrUTP (5-Bromouridine-5′-triphosphate) can be enzymatically incorporated into RNA and detected with anti-BrdU antibodies.
Formule: C₉H₁₁BrN₂Na₃O₁₅P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 161848-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité