Biotin-11-uridine-5'-triphosphate, tetralithium salt (Biotin-11-UTP) 10 mM dans le tampon (Tris-HCl, pH 7.5)
Fournisseur: Biotium
40033
40033.EA 413 EUR InStock
40033.
Biotin-11-uridine-5'-triphosphate, tetralithium salt (Biotin-11-UTP) 10 mM dans le tampon (Tris-HCl, pH 7.5)
Biotin-11-uridine-5'-triphosphate, tetralithium salt (Biotin-11-UTP)
Biotin-11-UTP (biotin-11-uridine-5'-triphosphate, tetralithium salt) can be enzymatically incorporated into RNA. The number 11 is the number of atoms in the linker between biotin and UTP.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité