Biotin-20-UTP 10 mM dans le tampon (Tris-HCl, pH 7.5)
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Biotin-20-uridine-5'-triphosphate, tetralithium salt
40034
40034.EA 498 EUR InStock
40034.
Biotin-20-UTP 10 mM dans le tampon (Tris-HCl, pH 7.5)
Biotin-20-UTP
Biotin-20-UTP can be enzymatically incorporated into RNA. The number 20 is the number of atoms in the linker between biotin and UTP.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité