Biotin-11-CTP (Biotin-11-cytidine-5′-triphosphate, tetralithium salt) 10 mM dans le tampon (TRIS-HCl pH 7.5)
Fournisseur: Biotium
40035
40035.EA 334 EUR InStock
40035.
Biotin-11-CTP (Biotin-11-cytidine-5′-triphosphate, tetralithium salt) 10 mM dans le tampon (TRIS-HCl pH 7.5)
Biotin-11-CTP (Biotin-11-cytidine-5′-triphosphate, tetralithium salt)
Biotin-11-CTP (Biotin-11-cytidine-5′-triphosphate, tetralithium salt) can be enzymatically incorporated into RNA. The number 11 is the number of atoms in the linker between biotin and CTP.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité