7-Aminoactinomycine D (7-AAD)
Fournisseur: Biotium
40037
40037.EA 217 EUR InStock
40037.
7-Aminoactinomycine D (7-AAD)
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
Formule: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
Numéro MDL: MFCD00077295
Numéro CAS: 7240-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité