Acridine orange (chlorid salt) 10 mg/ml dans l'eau, Haute Pureté (AO)
Fournisseur: Biotium
Danger
40039
40039.EA 103 EUR InStock
40039.
Acridine orange (chlorid salt) 10 mg/ml dans l'eau, Haute Pureté (AO)
Acridine orange (chlorid salt)
Acridine orange (AO) stains dsDNA green (525 nm) and RNA or single stranded DNA red (650 nm). The dye is membrane-permeant and its nucleic acid binding property has been used for cell-cycle studies. Acridine orange has also been used for the detection of microorganisms in cerebrospinal fluid and other clinical specimens. We offer a highly purified form of acridine orange while most of the other commercially available grades of AO are either in zinc chloride complex form or of low purity.
  • λEx/λEm = 500/526 nm (DNA), 460/650 nm (RNA)
  • Yellow solution
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₁₇H₁₉N₃·HCl·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00012660
Numéro CAS: 65-61-2
EINECS: 233-353-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40dc52c9a2ccf35ab469f6f3af7273bff3f3d2e3&vid=b6324af55fb9fc3b94fdd1a60ac80649fc3cdfb9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité