3-Éthyl-2-[(1E,3E,5Z)-5-(3-éthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodure, Haute Pureté
Fournisseur: Biotium
Attention
Synonyms: 5-(3-Ethylbenzoxazol-2-ylidene)-1-(3-ethylbenzoxazolium-2-yl)-1,3-pentadiene Iodide, DODC Iodide, DiOC2(5), 3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2-benzoxazolinylidene)-1,3-pentadienyl]benzoxazolium Iodide
40040
40040.EA 119 EUR InStock
40040.
3-Éthyl-2-[(1E,3E,5Z)-5-(3-éthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodure, Haute Pureté
3-Éthyl-2-[(1E,3E,5Z)-5-(3-éthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodure
DODC (DiOC2(5)) has been reported to bind to triplex DNA as well as dimeric hairpin quadruplex DNA. Binding of the dye to triplex DNA quenches the fluorescence of the dye and red-shifts the dye absorption peak.
  • λAbs = 582 nm
  • Red solid soluble in DMSO or MeOH
  • Store at 4°C
Formule: C₂₃H₂₃IN₂O₂
MW: 486,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011953
Numéro CAS: 14806-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=832c452dd1c16b23f14eaae37baf9a1322dbde39&vid=832c452dd1c16b23f14eaae37baf9a1322dbde39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité