3,3'-Diethylthiadicarbocyanine iodide [DiSC₂(5)] ≥95% (par CCM) colorant se fixant à l'ADN/ARN
Fournisseur: Biotium
Danger
40041
40041.EA 114 EUR InStock
40041.
3,3'-Diethylthiadicarbocyanine iodide [DiSC₂(5)] ≥95% (par CCM) colorant se fixant à l'ADN/ARN
3,3'-Diethylthiadicarbocyanine iodide [DiSC₂(5)]
DiSC2(5) (3,3′-Diethylthiadicarbocyanine, iodide) binds to DNA-DNA or PNA-DNA duplexes with a large blue-shift of the absorption spectrum. Binding of the dye to PNA-DNA hybrid, in particular, blue-shifts the dye absorption spectrum by as much as 115 nm, offering a visual method to detect nucleic acid hybridization.
  • λAbs (pH 7.5 buffer) = 646 nm (free dye); ~586 nm (dsDNA); ~531 nm (PNA-DNA)
  • Dark solid soluble in DMSO or MeOH
  • Store at 4°C
Formule: C₂₃H₂₃N₂S₂I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074829
Numéro CAS: 514-73-8
EINECS: 208-186-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baa9cc28e3509e8e4d827241acb5ddc60f09b3ba&vid=baa9cc28e3509e8e4d827241acb5ddc60f09b3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité