Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Fournisseur: Biotium
Danger
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
40042
40042.EA 113 EUR InStock
40042.
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité