dNTP set
Fournisseur: Biotium
40052
40052.EA 237 EUR InStock
40052.
dNTP set
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Highly purified dNTPs (>99% by HPLC) in purified water. Each deoxynucleotide solution (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) is provided in a separate vial at 100 mm.
The dNTPs are suitable for use in PCR, cDNA synthesis, sequencing, and other molecular biology applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité