DEAC-dUTP (diethylaminocoumarin-dUTP), poudre lyophilisée
Fournisseur: Biotium
40059
40059.EA 535 EUR InStock
40059.
DEAC-dUTP (diethylaminocoumarin-dUTP), poudre lyophilisée
DEAC-dUTP (diethylaminocoumarin-dUTP)
DEAC-dUTP (diethylaminocoumarin-dUTP) can be used to synthesize fluorescently labeled DNA probes for in-situ hybridization, microarray or blotting techniques.
DEAC has absorption at 426 nm and emission at 480 nm.
Attention: Note: The product is not compatible with PCR applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité