RedDot™1 Far-Red Nuclear Stain, 200X in Water, Biotium
Fournisseur: Biotium
40060-1 40060-T 40060
40060-1EA 690 EUR InStock
40060-1 40060-T 40060.
RedDot™1 Far-Red Nuclear Stain, 200X in Water, Biotium
Tests Tests cellulaires
RedDot™1 est un colorant nucléaire rouge foncé et perméable à la membrane des cellules; il est semblable à Draq5™. Le colorant est idéal pour la coloration spécifique des noyaux de cellules vivantes.
  • Ideal for specifically staining the nuclei of live cells for short term imaging
  • Highly thermostable and photostable, for convenient handling and demanding imaging applications
  • Can be used for DNA content analysis by flow cytometry like Vybrant™ DyeCycle™ Ruby
  • Can be used for normalization of In Cell Western® in fixed cells, similar to Draq5™/Sapphire®700
  • λEx/λEm = 662/694 nm (with DNA), for detection in the Cy®5 channel
RedDot™1 can be excited at a wide range of wavelengths between 488 nm and 647 nm, including the 488 nm laser for flow cytometry, and can be used for DNA content analysis by flow cytometry. While DAPI and Hoechst dyes show a strong preference for A-T rich regions, RedDot™1 is relatively insensitive to sequence base composition.
Comme Draq5®, RedDot™1 est toxique aux cellules en quelques heures; il est donc recommandé pour les expériences de coloration de courte durée. Pour une coloration nucléaire rouge foncé de faible toxicité pour les cellules vivantes, veuillez consulter notre fiche produit sur le colorant NucSpot ™ 650.
RedDot™1 cannot be used for nuclear-specific staining in fixed cells. Please see RedDot™2 (cat# 40061), a spectrally similar dye designed for specific nuclear staining of fixed and permeabilized cells or selective nuclear staining of dead cells.
Please note: far-red dyes like RedDot™1 are not visible to the human eye, but must be imaged with a CCD camera or by confocal microscopy.
Cy dye is a registered trademark of GE Healthcare. Draq5 is a trademark of BioStatus Ltd. In Cell Western and Sapphire are registered trademarks of LI-COR Inc. Vybrant and DyeCycle are trademarks of Thermo Fisher Scientific.
Collapse All
Désignation Tests par set Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
RedDot™1 200X in Water 15 - 20 (trial) Lot pour 15 - 20 tests (format d'essai) 25 µl 40060-T
RedDot™1 200X in Water 150 - 200 Lot pour 150 - 200 tests 250 µl 40060.
RedDot™1 200X in Water 600 - 1000 Lot pour 600 - 1000 tests 1 mL 40060-1
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité