Fluorescein-12-dUTP, poudre lyophilisée
Fournisseur: Biotium
40063
40063.EA 535 EUR InStock
40063.
Fluorescein-12-dUTP, poudre lyophilisée
Fluorescein-12-dUTP
Fluorescein-12-dUTP can be used to synthesize fluorecently labeled DNA probes for in-situ hybridization, microarray or blotting techniques.
Fluorescein has absorption/emission at 494/521 nm.
Attention: Store Fluorescein-12-dUTP at –20 °C or –70 °C, protected from light.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité