Cyanine 555-dUTP, solide rouge lyophilisé
Fournisseur: Biotium
40064
40064.EA 308 EUR InStock
40064.
Cyanine 555-dUTP, solide rouge lyophilisé
Cyanine 555-dUTP
Cyanine 555-dUTP can be used to synthesise labeled DNA probes for in-situ hybridization, microarray or blotting techniques.
Red fluorescent Cyanine 555 is structurally identical to Cy®3 and has absorption/emission at 555/565 nm.
Attention: Store Cyanine 555-dUTP at –20 °C or –70 °C, protected from light.
Cy®3 dye is a registered trademark of GE Healthcare.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité