Cyanine 647-dUTP, solide bleu lyophilisé
Fournisseur: Biotium
40065
40065.EA 308 EUR InStock
40065.
Cyanine 647-dUTP, solide bleu lyophilisé
Cyanine 647-dUTP
Cyanine 647-dUTP can be used to synthesise labeled DNA probes for in-situ hybridization, microarray or blotting techniques.
Far-red fluorescent Cyanine 647 is structurally identical to Cy®5 and has absorption/emission at 650/665 nm.
Attention: Store Cyanine 647-dUTP at –20 °C or –70 °C, protected from light.
Cy®5 dye is a registered trademark of GE Healthcare.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité