Digoxigenin-dUTP, alkali stable
Fournisseur: Biotium
40078
40078.EA 321 EUR InStock
40078.
Digoxigenin-dUTP, alkali stable
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Digoxigenin-dUTP can be enzymatically incorporated into DNA via nick translation, random priming, or 3'-end terminal labeling to synthesize labeled DNA probes for in-situ hybridization, microarray or blotting techniques. The digoxigenin (DIG) labeled probe could be detected using a labeled anti-digoxigenin antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité