Thiazole orange homodimer (TOTO®-1) 1 mM dans le DMSO
Fournisseur: Biotium
40079
40079.EA 646 EUR InStock
40079.
Thiazole orange homodimer (TOTO®-1) 1 mM dans le DMSO
Thiazole orange homodimer (TOTO®-1)
Thiazole orange homodimer (TOhD), also known as TOTO-1, is a cell-impermeant high-affinity nucleic acid stain.
  • λEx/λEm (with DNA): 520/514 nm
  • Orange solution
  • Store at 4°C and protect from light
Based upon a symmetric cyanine dye dimer that is essentially nonfluorescent in the absence of nucleic acids, it exhibits excitation/emission maxima 514/533 nm when bound to nucleic acids.
Formule: C₄₉H₅₈I₄N₆S₂
Numéro CAS: 143413-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité