Chromate d'argent ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40107.14
40107.14EA 307 EUR InStock
40107.14
Chromate d'argent ≥99%
Chromate d'argent
Purity: 99% min CAS No.: 7784-01-2 Molecular Formula: Ag2CrO4 Formula Weight: 331.73 Physical Form: Powder Density: 5.63 Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in HNO3 and ammonia Merck Reference: 14,8510 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003402
Formule: Ag₂CrO₄
Point d'ébullition: 1550 °C (1013 hPa)
Densité: 5.63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003402
Numéro CAS: 7784-01-2
EINECS: 232-043-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8510
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité