Iodate d'argent 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Argentous iodate
40109.14
40109.14EA 416 EUR InStock
40109.14
Iodate d'argent 98%
Iodate d'argent
Purity: 99% CAS No.: 7783-97-3 Molecular Formula: AgIO3 Formula Weight: 282.77 Physical Form: Powder Density: 5.53 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 200° Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in aqueous ammonia Merck Reference: 14,8515 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00014150
Formule: AgIO₃
MW: 282,77 g/mol
Point d'ébullition: 1150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >200 °C
Densité: 5.53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014150
Numéro CAS: 7783-97-3
EINECS: 232-039-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8515
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité