di-Sodium tétraborate décahydraté 99.5-105.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40114.36
40114.36EA 41.8 EUR InStock
40114.36
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.5-105.0% ACS
di-Sodium tétraborate décahydraté
Purity: 99.5-105.0% CAS No.: 1303-96-4 Molecular Formula: B4Na2O7.10H2O Formula Weight: 381.37 (201.22anhy) Physical Form: Powder Density: 1.73 Appearance: Grey, blue, or green Odour: Odourless pH: 9,24 Melting Point: 75° Solubility: Soluble in water, glycerol. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00149193
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1.73
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 14,8590
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité