Hydrazinium sulfate ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40120.36
40120.36EA 116 EUR InStock
40120.36
Hydrazinium sulfate ≥99.0% ACS
Hydrazinium sulfate
Purity: 99.0% min CAS No.: 10034-93-2 Molecular Formula: H2NNH2.H2SO4 Formula Weight: 130.12 Physical Form: Crystalline Density: 1.370 pH: 1.3 Melting Point: ca 255° dec. Merck Reference: 14,4772 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00044873
Reagent for determination of C-terminal amino acids
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
Point de fusion: ∼ 255 °C (dec.)
Densité: 1.370
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité