Silver hydrogen fluoride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40129.09
40129.09EA 136 EUR InStock
40129.09
Silver hydrogen fluoride ≥99%
Silver hydrogen fluoride
Purity: 99% min CAS No.: 12249-52-4 Molecular Formula: AgF2H Formula Weight: 146.87 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive; Hygroscopic Melting Point: dec. UN No.: UN1740 MDL No.: MFCD00042145
Formule: AgF₂H
MW: 146,87 g/mol
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042145
Numéro CAS: 12249-52-4
ONU: 1740
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité