Imidazole, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
Synonyms: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
4015-100 4015-25
4015-100EA 698 EUR InStock
4015-100 4015-25
Imidazole, Millipore®
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Point d'ébullition: 255
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
ONU: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité