Graphite, plaque 1.27x9.98x9.98 mm (0.05x0.393x.393 in), revêtement pyrolytique
Fournisseur: Thermo Scientific
40156.KF
40156.KFEA 282 EUR InStock
40156.KF
Graphite, plaque 1.27x9.98x9.98 mm (0.05x0.393x.393 in), revêtement pyrolytique
Graphite
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité