Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cesium metasilicate ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

40208.14
40208.14EA 215 EUR InStock
40208.14
Cesium metasilicate ≥99%
Cesium metasilicate
Purity: 99% CAS No.: 15586-77-3 Molecular Formula: Cs2SiO3 Formula Weight: 341.89 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00798519


Formule: Cs₂O₃Si
MW: 341,893 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798519
Numéro CAS: 15586-77-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité