Dichromate de césium ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40230.14
40230.14EA 200 EUR InStock
40230.14
Dichromate de césium ≥99.8% (base métaux)
Dichromate de césium
Purity: 99.8% CAS No.: 13530-67-1 Molecular Formula: Cr2Cs2O7 Formula Weight: 481.80 Physical Form: Coarse Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00049436
Formule: Cr₂Cs₂O₇
MW: 481,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049436
Numéro CAS: 13530-67-1
EINECS: 236-879-4
ONU: 3087
ADR: 5.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité