Magnésium oxyde substrat 10x10x0.5mm, poli d'un côté 110 orientation
Fournisseur: Thermo Scientific
40272.KU
40272.KUEA 701 EUR InStock
40272.KU
Magnésium oxyde substrat 10x10x0.5mm, poli d'un côté 110 orientation
Magnésium oxyde
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité