Ammonium fluorure 40% en solution aqueuse
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
40292-5L
40292-5LEA 150 EUR InStock
40292-5L
Ammonium fluorure 40% en solution aqueuse
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité