Trifluoromethanesulfonate de praséodyme (III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40310.09
40310.09EA 117 EUR InStock
40310.09
Trifluoromethanesulfonate de praséodyme (III) ≥98%
Trifluoromethanesulfonate de praséodyme (III)
Purity: 98% CAS No.: 52093-27-3 Molecular Formula: Pr(OSO2CF3)3 Formula Weight: 588.11 Physical Form: Powder
Formule: C₃F₉O₉PrS₃
MW: 588,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192417
Numéro CAS: 52093-27-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité