Gel de silice (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Fournisseur: Merck
403598-500G
403598-500GEA 496 EUR InStock
403598-500G
Gel de silice (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9734803eb9ad6660974e3a900c9b4b2be516714&vid=85fd9324ea90fab0fed88ee16ec8fb766d6eca03&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité