Antimoine (III) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40372.04
40372.04EA 73.7 EUR InStock
40372.04
Antimoine (III) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Antimony (III) chloride
Purity: 99.999% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: SbCl3 Formula Weight: 228.11 Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 3.14 Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Formule: SbCl₃
Point d'ébullition: 223.5 °C
Point de fusion: 73.4 °C
Densité: 3.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
ONU: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 14,707
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité