Sodium tetracyanoplatinate(II) hydrate (≥48,4% Pt) ≥99.95% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40400.03
40400.03EA 169 EUR InStock
40400.03
Sodium tetracyanoplatinate(II) hydrate (≥48,4% Pt) ≥99.95% (base métaux), Premion®
Sodium tetracyanoplatinate(II) hydrate
Purity: 99.95% CAS No.: 699012-94-7 Molecular Formula: Na2Pt(CN)4.xH2O (x≈3) Formula Weight: 345.14(anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: Dec. MDL No.: MFCD00798527
Formule: Na₂Pt(CN)₄·xH₂O(x≈3)
MW: 345,14 g/mol (anhy)
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798527
Numéro CAS: 699012-94-7
EINECS: 239-536-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité