Platine (IV) iodure ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 27.3%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Platinum tetraiodide, Platinum(iv)iodide
40401.06
40401.06EA 1150 EUR InStock
40401.06
Platine (IV) iodure ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 27.3%, Premion®
Platine (IV) iodure
Purity: 99.95% CAS No.: 7790-46-7 Molecular Formula: I4Pt Formula Weight: 702.70 Physical Form: Powder Density: 6.06 Appearance: Grey to black Melting Point: 130° dec. Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol, acetone, alkali, HI, KI, liquid NH3 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016292
Formule: I₄Pt
MW: 702,7 g/mol
Point de fusion: 130 °C (dec.)
Densité: 6.06
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016292
Numéro CAS: 7790-46-7
EINECS: 232-207-9
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07685
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité