Iridium (IV) iodure ≥99.95% (base métaux) Ir ≥ 27.0%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40424.03
40424.03EA 248 EUR InStock
40424.03
Iridium (IV) iodure ≥99.95% (base métaux) Ir ≥ 27.0%, Premion®
Iridium (IV) iodure
Purity: 99.95% CAS No.: 7790-45-6 Molecular Formula: IrI4 Formula Weight: 699.82 Physical Form: Powder Solubility: Insoluble in water and alcohol. Soluble in aqueous KI MDL No.: MFCD00049960
Formule: I₄Ir
MW: 699,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049960
Numéro CAS: 7790-45-6
EINECS: 232-206-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité